Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Thielepape
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Extractor head with extraction thimbles (porosity: 0)
- Made of DURAN™ tubing
- Dimroth condenser with thread GL 14
- Round bottom flask
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Porosità | 0 |
| Lato giunto rastremato standard | NS 45/40 |