Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Specific Light Solvents
Codice prodotto. 10644091
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10644091
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05432037
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor head with insert filter (frit, porosity: 0)
  • With PTFE valve stopcock
  • Made of DURAN™ tubing
  • Dimroth condenser
  • With thread GL 14
  • Round bottom flask
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Porosità 0
Lato giunto rastremato standard NS 45/40