Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Specific Light Solvents
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Extractor head with insert filter (frit, porosity: 0)
- With PTFE valve stopcock
- Made of DURAN™ tubing
- Dimroth condenser
- With thread GL 14
- Round bottom flask
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Porosità | 0 |
| Lato giunto rastremato standard | NS 60/46 |