Learn More
Ohaus™ Extreme Environment Shaker
Codice prodotto. 15792189 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Orbita:
19 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15792189
Marca: Ohaus™ 30391816
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for applications requiring CO2 and humidity for optimal cell growth in extreme environments such as CO2 incubators. Remote control allows external control of settings. Microprocessor control ensures consistent shaking while safely ramping to the set speed.
  • Applications: cell cultures, solubility studies, extraction procedures, bacteria and yeast cultures and suspensions, staining/destaining, immunoassays, protein studies, blotting techniques
  • Independent LED displays for speed/time allow the operator to view both settings simultaneously
  • Detachable 3-wire cord and plug (included)
  • RS232 interface provides two-way communication for data logging and unit control (digital models)
  • Cold rolled steel (CRS) and stainless steel, external control module, thin ribbon cable (1.7m) easily passes underneath an incubator door or via incubator’s utility port
  • Built-in tray (280mm x 330mm) with a non-slip rubber mat (included)
CO2, incubator, humidity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 19 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 16 kg
Accuratezza del controllo della velocità ±1 rpm, Above 100rpm ±1% of set speed
Intervallo di velocità 15 to 500 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 0.3 A
Tensione 120 V
Wattage 30 W
Amperaggio 0.5 A
Product Type Shaker
Certificazione/Conformità TUV
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Cold-rolled Steel (CRS) and Stainless Steel, Aluminum Platform
Profondità (sistema imperiale) 17.30 in.
Profondità (sistema metrico) 43.90 cm
Dimensioni (L x P) 43.90 x 35.30 cm
Dimensioni (L x P x A) 43.90 x 35.30 x 14.70 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.80 in.
Altezza (sistema metrico) 14.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 17.30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 43.90 cm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 330 mm
Larghezza (sistema metrico) 35.30 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 330 mm
Peso (sistema imperiale) 48.1 lb.
Peso (sistema metrico) 21.8 kg
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Shaker, Extreme, SHEX1619DG, EU
Modello SHEX1619DG
Da utilizzare con (apparecchiatura) CO2 Incubator
Intervallo di umidità 100% at -10°C to 60°C
Include RS232 interface
Stile della piattaforma Built-in tray with non-slip rubber mat (included)
Intervallo temporizzatore 1 second to 160 hours