missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Motic™ Eyepiece Adapter, Moticam
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
OD: 30mm
OD: 38mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Moticam camera.
- Fits directly onto eyepiece.
Specifica
Specifica
| Tipo | Eyepiece Adapter |
| Diametro (sistema metrico) | OD: 38mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Moticam |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto