missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Motic™ Eyepiece Adapter, Moticam

Codice prodotto. 15495212
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
OD: 30mm
OD: 38mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15495212

Marca: Motic™ 1101002301041

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Select the most appropriate adapter to connect your Moticam to a microscope eyepiece. Moticam™ Eyepiece Adapter, Moticam facilitates digital documentation of your findings.

  • For use with Moticam camera.
  • Fits directly onto eyepiece.

Specifica

Tipo Eyepiece Adapter
Diametro (sistema metrico) OD: 30mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Moticam
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato