Learn More
Esculape Laboratoire™ Stazione per lavaggio oculare
Codice prodotto. 10617204
Click to view available options
Include:
0.9% Sodium Chloride, 2 x 500 mL
0.9% Sodium Chloride, 500 mL
Soluzione blu a pH neutro da 200 ml e bottiglia da 500 ml di soluzione oftalmica sterile verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10617204
Marca: Esculape Laboratoire™ 8205201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Administer emergency eye care using an Esculape™ Eyewash Station. Components of this station include those that rinse and evacuate foreign substances from the eyes.
  • Fixed position with wall bracket;
  • Ergonimic eye cup aids continuous rinsing
  • Quick release bottle caps
  • Instructions in three languages
  • Three year shelf life if unopened
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For Remove Particles or Dust, Rehydrates the Eye
Include 0.9% Sodium Chloride, 2 x 500 mL
Product Type Eyewash Station