Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-biotina e kit di marcatura
Codice prodotto. 10361554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
8 x 1 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
pezzi 8
Codice prodotto. 10361554
Marca: Thermo Scientific™ 21328
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin No-Weigh™ Format is a water-soluble, NHS-ester biotinylation reagent whose spacer arm includes a cleavable disulfide bond for reversible labeling of proteins and cell surface primary amines.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin enables simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins and any other primary amine-containing biomolecules in solution.
Highlights:
  • Cleavable analog of Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Can remove biotin label by cleaving spacer disulfide bond with reducing agents, such as DTT
  • Ideal for affinity purification experiments that require efficient elution from immobilized avidin supports (cleaving disulfide bond releases proteins)
  • Long spacer arm reduces steric hindrance for binding interactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cleavable
Descrizione EZ-Link Sulfo-NHS-SS-biotina, formato No-Weigh
Formulazione Estere di biotina con uno spaziatore etil-1,3-titiopropionato
Peso molecolare 606.69
Membrana permeabile No
PEGylated No
Lunghezza braccio spaziatore 24.3
Quantità 8 x 1 mg
Sufficiente per 8 utilizzi per la marcatura di un totale di 88 mg di IgG usando condizioni tipiche
Content And Storage -20 °C protetto dall'umidità
Chemical Reactivity Ammina
Solubility Water