Learn More
Ezutromid, MedChemExpress
Descrizione
Ezutromid (SMT C1100) is a first-in-class, orally active benzoxazole utrophin modulator with an EC50 of 0.91 μM. Ezutromid can be used for the research Duchenne muscular dystrophy (DMD). Ezutromid inhibits CYP1A2 enzymic activity in human liver microsomes (HLM) with an IC50 of 5.4 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ezutromid |
| CAS | 945531-77-1 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H15NO3S |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | SMT C1100 BMN 195 VOX-C1100 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 10 mg/mL (29.64 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(OC(C2=CC=C3C=CC=CC3=C2)=N4)C4=C1)(CC)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 337.39 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only