Learn More
Greiner Bio-One Micropiastra per colture cellulari da 96 pozzetti con poli-D-lisina CellCoat™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10214232
Click to view available options
Colore:
Bianco
Nero
Trasparente
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Coperchio:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 32
pezzi 40
Codice prodotto. 10214232
Marca: Greiner Bio-One undefined
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposizione a camino dei pozzetti che consente a ciascun pozzetto di essere indipendente. Le micropiastre per saggio a 96 pozzetti Greiner Bio One™ F-Bottom sono realizzate in PS, un polimero a elevata trasparenza con eccellenti proprietà ottiche, ideale per misurazioni ottiche di precisione. Il polistirene è caratterizzato inoltre dalla capacità di legarsi a biomolecole come le proteine ed è ideale per operare con colture cellulari.
  • Footprint compatible with automated systems
  • Can be traced to production through defined LOT number system
  • Free of detectable endotoxins (0.003 EU/mL) and regularly tested using an FDA-approved kinetic turbidimetric LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Manufactured from raw materials tested for leachables
  • Free of detectable DNase, RNase and human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 9001
Certificato RNase-/D-Nase, human DNA free
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Area di coltura 34 mm2
Matrice 8 x 12
Colore Nero
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 25 to 34 μL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale FLUOTRAC 600
Total Volume (Metric) Well 392 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Senza Dnasi
Stabilità max calore -20°C to +60°C
RCF max 4800 x g: Swinging-Bucket Rotor
Quantità Confezione da 40
Senza RNasi
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Colore pozzetto Black
Altezza (sistema metrico) 11.5 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 5 mm