Learn More
Greiner Bio-One Micropiastra per colture cellulari da 96 pozzetti con poli-D-lisina CellCoat™
Click to view available options
Colore:
Bianco
Nero
Trasparente
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Coperchio:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 32
pezzi 40
Descrizione
- Footprint compatible with automated systems
- Can be traced to production through defined LOT number system
- Free of detectable endotoxins (0.003 EU/mL) and regularly tested using an FDA-approved kinetic turbidimetric LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
- Manufactured from raw materials tested for leachables
- Free of detectable DNase, RNase and human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN ISO 9001 |
| Certificato | Esente da RNasi, DNasi e DNA umano |
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 34 mm2 |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Nero |
| Materiale | Polistirene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 25 a 34 μl |
| Vedi altri risultati |