missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
F-box protein 43 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
520.00€ - 686.00€
Specifica
| Antigene | F-box protein 43 |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18439740
|
Novus Biologicals
NBP1-84710-25ul |
25 μL |
520.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18410101
|
Novus Biologicals
NBP1-84710 |
0.1 mL |
686.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
F-box protein 43 Polyclonal antibody specifically detects F-box protein 43 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| F-box protein 43 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Neuroscience, Ubiquitin Proteasome Pathway | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 286151 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| early mitotic inhibitor 2, EMI2Fbx43, Endogenous meiotic inhibitor 2, ERP1, F-box only protein 43, F-box protein 43, FBX43 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ITHDFSDSSLCINDENACPELLGSSVSGTTCGTDEDIFVTPISNLVANIRFNASQILSPSPEVRGSISTPEDSGFNSLSLEKSEDSLSDQEGS | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto