Learn More
Julabo™ Bagni di raffreddamento a ricircolo con compressore pneumatico
Codice prodotto. p-6904064
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.6 L
7.5 L
9.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11994858
Marca: Julabo™ 9620025
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Require very little laboratory space and have very low procurement costs. . Julabo™ F Series Recirculating Cooling Baths with Air Compressor are a great way to replace costly systems based on running tap water and are ideal for basic cooling tasks.
  • Environmentally friendly operation with low energy consumption
  • Compact design
  • Splashproof membrane keypad with LED temperature display
  • Straightforward filling and draining
  • Filling level indicator
  • May be used with water, water/glycol, Julabo Thermal G
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2.6 L
Certificazione/Conformità UL Listed e marchio NRTL
Capacità di raffreddamento 0.09 kW a –5 °C, 0.18 kW a 0 °C, 0.21 kW a 5 °C, 0.22 kW a 10 °C, 0.25 kW a 20
Portata 15 l/min.
Gamma di temperatura -10 - 40 °C
Pressione max 50.7 psi
Modello F250
Refrigerante R134A
Precisione termica ±0.5 °C
Stabilità termica ±0.5 °C
Lunghezza (sistema metrico) 40 cm
Larghezza (sistema metrico) 24 cm
Altezza (sistema metrico) 52 cm
Peso di spedizione (sistema metrico) 27.66 kg
Peso (sistema metrico) 27 kg
Electrical Requirements 115/230 V, 60 Hz, 6 A
Tensione 115/230 V
Frequenza 60 Hz