Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale F1-ClipTip™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15936142
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
30 to 300 μL
5 to 50 μL
Da 10 a 100 μl
Numero di canali:
8
12
Punte compatibili:
ClipTip 12.5 Ext
ClipTip 20
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15936142
Marca: Thermo Scientific™ 4661210N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La tecnologia ClipTip consente di bloccare saldamente i puntali in posizione e assicura una sigillatura completa su ciascun canale con minimo sforzo per fissaggio ed espulsione. Disponibile in modelli a 8 o 12 canali.
La tecnologia ClipTip consente di bloccare saldamente i puntali in posizione e assicura una sigillatura completa su ciascun canale con minimo sforzo per fissaggio ed espulsione utilizzando le pipette multicanale Thermo Scientific™ F1-ClipTip™. La nuova regolazione ottimizzata del volume garantisce silenziosità, comodità e un funzionamento ergonomico.
Worry-free pipetting is finally here with the only tip that clips.
Sealed in security of ClipTip Technology. Feel the difference.
Eliminate the frustration of banging tips on your pipette
With a light touch, each tip is clipped securely on the pipette.
Reduce the risk of loose or leaking tips
When ClipTip pipette tips are on, they are sealed and will not loosen. The ClipTip pipetting system remains sealed until you decide to eject tips, even in the most comprehensive applications, including multiple tip touches and mixing cycles.
Enable consistent and reproducible pipetting from user to user
Higher-quality results and more efficient research. Learn more
Ergonomically In-touch
Lightweight handle design combined with low plunger, tip attachment and ejection forces help reduce the risk of repetitive strain injuries
Secure Volume Lock
The secure volume setting prevents undesirable volume drift during operation. Simply lift the plunger up to set volume and press down to lock in place with minimum effort.
Adjustable Comfort
The 120° adjustable finger rest – for both right- and left-handed operator comfort – allows the hand to relax during pipetting cycles.
Improved small volume pipetting
New 0.1-2 μL model and improved versions 1-10 μL models allow optimized performance in your small volume applications.
Wide Selection of ClipTip Pipette Tips
Compatible sizes with F1-ClipTip pipettes: 12.5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext and 1000μL
Life-time Warranty
With convenient online registration, and may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili ClipTip 12.5 Ext
Descrizione F1-ClipTip
Colore Pink
Numero di canali 8
Product Line F1-ClipTip
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) μ
Incrementi 0.02μL
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.