Learn More
Novus Biologicals™ FA2H Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
255.00€ - 610.00€
Specifica
| Antigene | FA2H |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot : 5-10 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30066978
|
Novus Biologicals™
NBP3-30866-25ug |
25 μg |
255.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30067119
|
Novus Biologicals™
NBP3-30866-100ug |
100 μg |
610.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
FA2H Polyclonal antibody specifically detects FA2H in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| FA2H | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| Phosphate buffered saline | |
| 79152 | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Western Blot : 5-10 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| FAAHFAXDC1, FAH1, fatty acid 2-hydroxylase, Fatty acid alpha-hydroxylase, fatty acid hydroxylase domain containing 1, FLJ25287, SCS7, spastic paraplegia 35 (autosomal recessive), SPG35 | |
| Synthetic peptide derived from human FA2H protein. | |
| Ammonium sulfate precipitation |