Learn More
Memmert™ Factory Calibration (3 Temperatures) for UN260plus
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For three temperature values: 100°C, 160°C, and 220°C
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UN260plus Oven |
| Descrizione | Measuring point chamber center |
| Tipo di calibrazione | Certificate for 3 temperatures |
| Product Type | Standard Works Calibration Certificate |