Learn More
Memmert™ Factory Calibration Certificate For 3 Temperatures (37/52/70°C), For Un160Pa
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Tipo di calibrazione:
Certificate for 3 temperatures
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Works calibration certificate for 3 temperatures: +37°C, +52°C, +70°C
- Standard works calibration certificate (measuring point chamber centre) at +80°C
Specifica
Specifica
| Descrizione | Measuring point chamber centre |
| Tipo di calibrazione | Certificate for 3 temperatures |
| Product Type | Standard Works Calibration Certificate |
| Da utilizzare con (applicazione) | 37°C, 52°C, 70°C |