missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FADD, Mouse anti-Human, Clone: 3A12, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00008772-M01.100ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Sequence: GKDWRRLARQLKVSDTKIDSIEDRYPRNLTERVRESLRIWKNTEKENATVAHLVGALRSCQMNLVADLVQEVQQARDLQNRSGAMSPMSWNSDASTSEASSpecifica
| FADD | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Fas (TNFRSF6)-associated via death domain | |
| GIG3/MGC8528/MORT1 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 3A12 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC000334 | |
| FADD | |
| FADD (AAH00334, 109 a.a. ∼ 208 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 8772 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 λ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto