Learn More
Fadrozole, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200098339
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16496416
Marca: Medchem Express HY14247A
MedChemExpress Fadrozole (CGS 16949A free base) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
Fadrozole (CGS 16949A free base) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Fadrozole
CAS 102676-47-1
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H13N3
Quantità 100 mg
Sinonimo CGS 16949A free base (Rac)-FAD286
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (447.89 mM)
SMILES N#CC1=CC=C(C2CCCC3=CN=CN23)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 223.27
Peso formulazione 223.27
Percent Purity 99.34%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.