missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fagomine, MedChemExpress

Codice prodotto. 16468187
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16468187

Marca: Medchem Express HY13005

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Fagomine is a mild glycosidase inhibitor. The Ki of the iminosugar Fagomine is 4.8 μM, 39 μM, and 70 μM for Amyloglucosidase (A.niger), β-Glucosidase (bovine), and Isomaltase (yeast), respectively.

Fagomine is a mild glycosidase inhibitor. The Ki of the iminosugar Fagomine is 4.8 μM, 39 μM, and 70 μM for Amyloglucosidase (A.niger), β-Glucosidase (bovine), and Isomaltase (yeast), respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico Fagomine
Forma fisica Solid
CAS 53185-12-9
Colore Off-White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H13NO3
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinonimo D-Fagomine
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 36 mg/mL (244.62 mM)
SMILES O[C@@H]1CCN[C@@H]([C@H]1O)CO
Molecular Weight (g/mol) 147.17
Peso formulazione 147.17
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato