Learn More
3M™ Occhiali di sicurezza Fahrenheit™ a mascherina
Codice prodotto. 10338059
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10338059
Marca: 3M™ 7000062784
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protezione superiore per gli occhi dalla forma aerodinamica con disco cilindrico per una visione senza distorsioni a 180°.
  • Il telaio in PVC morbido e trasparente aderisce al viso con il massimo comfort
  • Scanalature laterali speciali per l'uso sugli occhiali correttivi
  • Facilmente regolabili
  • Impediscono l'ingresso di liquidi e particolati
  • Eccellenti per l'applicazione di vernici, intonaco o cemento o per la sabbiatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 166: 2001
Lens Coating Antiappannamento, Resistente ai graffi
Lens Tint Clear
Product Type Occhiali di sicurezza
Da utilizzare con (applicazione) Edilizia, industria alimentare
Colore telaio Trasparente
N. per confezione 1 ciasc.
Dettagli sulla ventilazione Ventilazione indiretta per evitare l'appannamento o l'ingresso di liquidi e polvere
Materiale PVC
Materiale del telaio PVC
UV Protection
Frame Type Soft Frame