Learn More
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 15 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-193301 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
BUlk
In rack
Sfusi
Sfuso, include un rack
Materiale:
Polipropilene
Polistirene
RCF max:
12,000 x g
12.000 x g
1800 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11507411
Marca: Falcon™ 352196
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Chiusure di tenuta a cupola blu (filettati solo per provette Corning Falcon). 14-959-53A viene fornito con un rack.
Testate per resistere a forze centrifughe di 12,000 RCF (in polipropilene) o di 1,800 RCF (in polistirene) all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 15 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
  • Meet bioanalytical-grade requirements and provide unsurpassed performance in critical research applications
  • Unique double threaded cap design reducing cross threading and leakage
  • Easy-to-read graduations
  • Consistent biological and physical properties
  • Ideal for long-term cryogenic storage of specimens at -80°C (polypropylene tubes)
The most dependable tube in the lab
Falcon conical tubes are easy-to-use, high quality tools to protect your precious samples. State-of-the-art design and manufacturing create tubes engineered to provide high strength, wide temperature stability, and to perform in your critical applications. They will protect your valuable samples during centrifugation, vortexing, and long term storage in the freezer. To meet this intense challenge, Falcon tubes are designed for:
  • High strength: State-of-the-art mold design, coupled with advanced resin selection, create tube walls that are engineered to perform under high-stress situations
  • Nonpyrogenicity: Tested to less than 0.1 EU/mL
  • Nontoxicity: Resins are selected via an intense array of U.S. Pharmacopoeia (USP) toxicity tests
  • Low protein binding: Corning engineers and scientists are continually searching for materials and processes that minimize labware-induced interference, such as protein binding
  • Quality packaging: Falcon tubes, in addition to offering bioanalytical-grade performance, use medical-style packaging to better assure sterile presentation. The conical tubes are packaged in convenient reusable racks or compact environmentally-friendly bulk packs.
Order Info
Disponibili in sacchetti o rack in polistirene riciclabili.
Compliance
Produzione in conformità con lo standard ISO 9001:2000 e le normative del sistema di qualità FDA di cui al capitolo 1, titolo 21, sezione 820 di CFR. Dispositivo medico di Classe I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, FDA, CFR
Materiale chiusura Polietilene
Colore chiusura Blu
Diameter (English) Outside 0.7 in.
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con Per isolamento di DNA, purificazione e precipitazione di acidi nucleici, applicazioni di centrifugazione di cellule
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Imballaggio Sfuso, include un rack
Sterilità Prodotto sterile
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Capacità (sistema imperiale) 0.507 oz.
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura Dome Seal Screw Cap
Writing Area Area bianca per marcatura
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated
Product Type Provetta da centrifuga
RCF max 12,000 x g