Learn More
Falcon™ Feeder Tray for FluoroBlok™ HTS 24 Well Multiwell plates
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
24
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Polystyrene cell media tray for feeding cell-based assays
Storage: Store at room temperature, away from direct sunlight.
Specifica
Specifica
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Rectangular |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Non-treated |
| Tipo | Feeder Tray |
| Conteggio pozzetti | 24 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Piastre multipozzetto FluoroBlok™ HTS a 24 pozzetti, piastre multipozzetto Falcon™ a 24 pozzetti |
| Include | Lid |
| N. per custodia | 5/Cs. |
| N. per confezione | 5/Pk. |
| Vedi altri risultati |