Learn More
Falcon™ 384-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Codice prodotto. 10691542 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10691542
Marca: Falcon™ 353988
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Color:White; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
  • Ideal for use in high throughput systems
  • Falcon 384-well microplates are compatible with automation systems and meet standard ANSI/SBS footprint dimensions for microplates
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Formato Standard
    Coperchio With Lid
    Content And Storage Ambient
    Area di coltura 10 mm2
    Matrice 16 x 24
    Binding Type TC-Treated
    Colore White
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Automation systems
    Materiale Polystyrene
    No. of Wells 384
    Volume (sistema metrico) di lavorazione 15 to 110 μL
    Sterilità Sterile
    Trattamento superficiale Cell Culture
    Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
    N. per custodia 50/Cs.
    N. per confezione 5/Pk.
    Quantità 50/Cs.
    Colore pozzetto White