Learn More
Falcon™ Capsule di Petri batteriologiche con coperchio
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-88668 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Altezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
Area di coltura:
11.78 cm2
151 cm²
21.29 cm2
56.5 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 10390961
Marca: Falcon™ 351008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene trasparente per garantire un’ottima visibilità. Le piastre Petri batteriologiche Corning™ Falcon™ non sono trattate per colture di tessuti per adesione cellulare per applicazioni in cui l’adesione cellulare non è desiderata. La superficie è idrofobica.
In polistirene trasparente per garantire un’ottima visibilità. Le piastre Petri batteriologiche Corning™ Falcon™ non sono trattate per colture di tessuti per adesione cellulare; per applicazioni in cui l’adesione cellulare non sia richiesta. La superficie è idrofobica.
  • Durable construction for stable dish manipulation
  • Crystal-grade, virgin polystyrene for optical clarity
  • Sterile
  • Dimensions listed (diameter x height)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Area di coltura 11.78 cm2
Monouso
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Prodotto sterile
Trattamento superficiale Non-treated
Tipo Cell Culture Petri Dish
N. per custodia 500/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Altezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) 35 mm