Learn More
Falcon™ Cell Culture Inserts: For Use With 12-Well Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4902680 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Tipo:
Translucent Membranes
Transparent Membranes
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Codice prodotto. 10025050
Marca: Falcon™ 353180
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Cell culture on permeable supports results in greater morphological and/or physiological differentiation of many cell types
  • Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane
  • Low protein binding PET membrane
  • Sterilized by gamma irradiation
  • A wide variety of configurations including 6, 12, and 24 well
  • A broad selection of membrane pore sizes, 0.4, 1.0, 3.0, and 8.0 μm diameter
  • Packed in individual blister packs, 48 inserts/case
  • Non-Tissue Culture-treated insert housings prevent promiscuous growth of cells on the insert walls
  • Innovative hanging design facilitates pipetting and allows for co-culture
Order Info
Individually packaged in color-coded, peel-open medical-style packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Area di coltura 0.9 cm2
Materiale PET
Densità poro 1.6 x 10 pores/cm2
Dimensione del poro 0.4 μm
Tipo Transparent Membranes
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12 Well Plate
Diametro filtro (sistema metrico) 10.5 mm
N. per confezione 6/Pk.
N. per custodia 48/Cs.
Rivestimento superficiale TC-Treated
Trattamento superficiale TC-Treated
Sterilità Sterile
No. of Wells 12