Learn More
Falcon™ Cell Culture Inserts: For Use With 12-Well Plates
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Tipo:
Translucent Membranes
Transparent Membranes
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Descrizione
- Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane
- Low protein binding PET membrane
- Sterilized by gamma irradiation
- A wide variety of configurations including 6, 12, and 24 well
- A broad selection of membrane pore sizes, 0.4, 1.0, 3.0, and 8.0 μm diameter
- Packed in individual blister packs, 48 inserts/case
- Non-Tissue Culture-treated insert housings prevent promiscuous growth of cells on the insert walls
- Innovative hanging design facilitates pipetting and allows for co-culture
Order Info
Individually packaged in color-coded, peel-open medical-style packaging
Specifica
Specifica
| Area di coltura | 0.9 cm2 |
| Materiale | PET |
| Dimensione del poro | 8 μm |
| Tipo | Translucent Membranes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 12 Well Plate |
| Diametro filtro (sistema metrico) | 10.5 mm |
| N. per confezione | 6/Pk. |
| N. per custodia | 48/Cs. |
| Rivestimento superficiale | TC-Treated |
| Trattamento superficiale | TC-Treated |
| Vedi altri risultati |