Learn More
Falcon™ Piastre per inserti per colture cellulari
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10386881 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Area di coltura:
3.8 cm2
9.6 cm2
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
1.4 to 2.3 mL
Da 2.7 a 3.2 ml
Conteggio pozzetti:
6
12
Capacità (sistema metrico):
2.3 mL (Well)
3.2 mL (Well)
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10386881
Marca: Falcon™ 353502
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con coperchio a labirinto one-way e anelli anticondensa per ridurre al minimo fenomeni di evaporazione e contaminazione. Le piastre Corning™ Falcon™ sono progettate specificamente per l'abbinamento agli inserti per colture cellulari Falcon o Corning™ BioCoat™.
Falcon Cell Culture Insert Companion Plates have been specially designed for use with Falcon or Corning™ BioCoatTM Cell Culture Inserts so evaporation and contamination due to improper lid fit is eliminated.
In the Feeding Position, pipet access is improved for fluid handling on the basolateral side. Reagents can be added quickly and consistently for timed experiments. Aspiration of media from the well is easier, reducing the risk of contamination.
In the Incubation Position, Falcon Cell Culture Inserts remain locked in position in their Falcon Companion Plate wells. Media will not wick up between the insert and well wall. The unique Falcon low-evaporation lid provides a tortuous air passage system that reduces evaporation and contamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Capacità (sistema metrico) 3.2 mL (Well)
Colore Trasparente
Area di coltura 9.6 cm2
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Piastra per supporto permeabile
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 2.7 a 3.2 ml
Conteggio pozzetti 6
Da utilizzare con (apparecchiatura) Inserti per colture cellulari
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 1/Pk.