Learn More
Falcon™ Piastre per inserti per colture cellulari
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10389270 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
3.8 cm2
9.6 cm2
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
1.4 to 2.3 mL
Da 2.7 a 3.2 ml
Conteggio pozzetti:
6
12
Capacità (sistema metrico):
2.3 mL (Well)
3.2 mL (Well)
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura Volume (sistema metrico) di lavorazione Conteggio pozzetti Capacità (sistema metrico) unitSize
10389270 3.8 cm2 1.4 to 2.3 mL 12 2.3 mL (Well) pezzi 50
10386881 9.6 cm2 Da 2.7 a 3.2 ml 6 3.2 mL (Well) pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10389270 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 353503
Con coperchio a labirinto one-way e anelli anticondensa per ridurre al minimo fenomeni di evaporazione e contaminazione. Le piastre Corning™ Falcon™ sono progettate specificamente per l'abbinamento agli inserti per colture cellulari Falcon o Corning™ BioCoat™.
Falcon Cell Culture Insert Companion Plates have been specially designed for use with Falcon or Corning™ BioCoatTM Cell Culture Inserts so evaporation and contamination due to improper lid fit is eliminated.
In the Feeding Position, pipet access is improved for fluid handling on the basolateral side. Reagents can be added quickly and consistently for timed experiments. Aspiration of media from the well is easier, reducing the risk of contamination.
In the Incubation Position, Falcon Cell Culture Inserts remain locked in position in their Falcon Companion Plate wells. Media will not wick up between the insert and well wall. The unique Falcon low-evaporation lid provides a tortuous air passage system that reduces evaporation and contamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Capacità (sistema metrico) 2.3 mL (Well)
Colore Clear
Area di coltura 3.8 cm2
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Multi-well Insert System
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.4 to 2.3 mL
Conteggio pozzetti 12
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cell culture inserts
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 1/Pk.