Learn More
Falcon™ HTS 24-Well Multiwell Permeable Support System
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-154660 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 μm
3 μm
8 μm
Quantità:
5/Cs.
5/scatola
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10182511
Marca: Falcon™ 351185
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
24-well insert plate, 24-well plate or single-well feeder tray, and lid
Save time and labor in HTS protocols—grow, handle, and analyze 24 samples simultaneously. Falcon™ HTS Multiwell Insert System features a generous, automation-compatible sampling port which allows sampling above and below membranes.
Falcon 24 Multiwell Insert Systems are designed to automate many commonly used cell-based assays for drug discovery. Available in a choice of membrane pore sizes, 24 Multiwell inserts have been successfully used for a variety of applications including permeability studies for oral bioavailability (e.g., Caco-2 cells), chemotaxis, cell migration and invasion assays. These insert systems offer all the benefits of Falcon Individual Cell Culture Inserts in an automation-friendly format that is compatible with most robots and fluid handlers. The Falcon 24 Multiwell Insert Plate is a single unit that is compatible with all Falcon 24 well plates and Feeder Tray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Colore Clear
Area di coltura 0.3 cm2
Materiale PET
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Multi-well Insert System
Conteggio pozzetti 24
Da utilizzare con (applicazione) Excellent for differentiation, toxicology, migration and invasion studies
Include 24-well insert plate, 24-well plate and lid
N. per custodia 5/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Dimensione del poro 8 μm
Quantità 5/Cs.
Membrana di supporto Polyethylene Terephthalate