Learn More
Falcon™ In Vitro Fertilization Plasticware
Produktkod. 13404059 Handla allt Corning Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Tipo:
17 x 11 mm Four-well Plate
50 x 9 mm Low-wall Dish
Piastra
Area di coltura:
1.39 cm2
19 cm2
2.89 cm2
21.29 cm2
Trattamento superficiale:
Not TC-Treated
TC-Treated
Quantità:
1/pk, 100/cs
20/pk, 500/cs
4/pk, 100/cs
Förpackningsstorlek:
pezzi 100
pezzi 500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13404059
Brand: Falcon™ 353655
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dispositivi medici con approvazione FDA 510(k)
Note: The lids of the Falcon™ IVF Products are not certified nonembryotoxic.
  • Pre-tested plasticware for in vitro fertilization (IVF)
  • CE marked to the Medical Device Directive 93/42/EEC
  • Manufactured in accordance with FDA Quality System Regulation
  • US FDA-cleared Class II medical device
  • Nonembryotoxic, Nonpyrogenic, Noncytotoxic
  • Tissue culture (TC)-treated for a consistent hydrophilic surface
  • Low-wall dish is not TC-treated (not wettable) for optimal media droplet consistency
  • Sterilized by gamma irradiation (SAL 10-6)
  • Flat dish bottoms for distortion-free optics
  • Packaged in peel-open, medical-style packaging, Multi-unit bags have reseal tabs
Certifikat
CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Area di coltura 19 cm2
Materiale Polystyrene
Tipo 50 x 9 mm Low-wall Dish
Quantità 4/pk, 100/cs
N. per confezione 4/Pk.
N. per custodia 100/Cs.
Trattamento superficiale Not TC-Treated
Sterilità Sterile
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.