Learn More
Falcon™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Angled-Bottom, Insert Plate Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10520653 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10520653
Marca: Corning 353938
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Automation compatible design
  • Format compatible with most robots and fluid handling instruments
  • Complete sample recovery
  • Features an angled bottom for more complete sample utilization
  • Bottom plate used in conjunction with the insert for culturing cells eliminates the transfer step from single-well feeder tray for sample analysis
  • Excellent reproducibility
  • Total assay flexibility—ideal for transport studies
Storage: room temperature, away from direct sunlight
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.08 cm2
Matrice 8 x 12
Dimensione del poro 1 μm
Colore Clear
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Trattamento per colture di tessuti (TC)
Include 5 piastre da inserto con piastre a fondo inclinato e 96 pozzetti quadrati; coperchi
N. per custodia 5
N. per confezione 5
Quantità Confezione da 5
Diametro (sistema metrico) membrana 3.2 mm