Learn More
Falcon™ Provette in polistirene a fondo sferico
Codice prodotto. 10568531 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
8 ml
14 mL
16 mL
19 mL
Tipo di chiusura:
Not Included
Screw Cap
Senza
Snap Cap
Sì; A scatto
Sì; A vite
Tappo a pressione
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sterili
Imballaggio:
1000/cassa
Bag of 125, 1000/Cs.
Bag of 25, 500/Cs.
Confez. singolarmente, 500/Cs.
Individually wrapped, 500/Cs.
Sacchetto da 125, 1000/contenitore
Sfuse, 1000/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 10568531
Marca: Falcon™ 352057
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polistirene otticamente trasparente per facilitare la visione dei campioni. Le provette in polistirene a fondo sferico Corning™ Falcon™ sono largamente utilizzate e citate nei protocolli di laboratorio.
  • Largamente utilizzata e citata nei protocolli di laboratorio
  • Dual position snap-cap prevents sample loss with ease of handling
  • Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352008 nonsterile)
The foundation for consistent research results
  • Provide reliable containment of laboratory fluid samples
  • Polystyrene tubes are best suited for procedures requiring high optical clarity
  • Dual-position snap caps, heavier gauge walls, and unique construction provide a secure, positive seal
  • Medical-style packaging materials
  • 1,400 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. °
  • Tube dimensions and volumes are approximate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura naturale
Materiale chiusura Polietilene
Colore Trasparente
Descrizione 1400 x G
Capacità (sistema metrico) 14 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polistirene
Monouso
Include Tappo a pressione a due posizioni
Imballaggio Bag of 25, 500/Cs.
Sterilità Sterili
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Tipo di chiusura Tappo a pressione
Product Type Provetta per test