Learn More
Falcon™ Provette in polistirene a fondo sferico
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
8 ml
14 mL
16 mL
19 mL
Tipo di chiusura:
Not Included
Screw Cap
Senza
Snap Cap
Sì
Sì; A scatto
Sì; A vite
Tappo a pressione
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sterili
Imballaggio:
1000/cassa
Bag of 125, 1000/Cs.
Bag of 25, 500/Cs.
Confez. singolarmente, 500/Cs.
Individually wrapped, 500/Cs.
Sacchetto da 125, 1000/contenitore
Sfuse, 1000/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
- Largamente utilizzata e citata nei protocolli di laboratorio
- Dual position snap-cap prevents sample loss with ease of handling
- Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352008 nonsterile)
The foundation for consistent research results
- Provide reliable containment of laboratory fluid samples
- Polystyrene tubes are best suited for procedures requiring high optical clarity
- Dual-position snap caps, heavier gauge walls, and unique construction provide a secure, positive seal
- Medical-style packaging materials
- 1,400 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. °
- Tube dimensions and volumes are approximate
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Natural |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Colore | Clear |
| Descrizione | 1400 x G |
| Capacità (sistema metrico) | 14 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Monouso | Single-use |
| Include | Tappo a pressione a due posizioni |
| Imballaggio | Individually wrapped, 500/Cs. |
| Vedi altri risultati |