Learn More
Falcon™ Pipette sierologiche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10742191 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 ml
5 ml
10 mL
25 ml
50 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.1 ml
0.25 ml
0.5 ml
1 ml
Graduazioni negative:
0.4 ml
0.8 ml
2.5 ml
3 ml
7 ml
10 ml
11 ml
Colore:
Blu
Giallo
Nero
Rosso
Verde
Viola
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
Codice prodotto. 10742191
Marca: Falcon™ 356507
Edge
Caratterizzate da stampe particolarmente ruvide, scure e facili da leggere, con graduazioni inverse e negative. Le pipette sierologiche Corning™ Falcon™ sono imballate singolarmente in confezioni termoformate interamente in plastica Advantage™.
  • Polystyrene, disposable pipets for tissue culture, bacteriological, and research applications
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Noncytotoxic, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL
  • BSE/TSE-free
  • Negative graduations for extra capacity
  • Reverse graduations (except 1 mL)
  • Color-coded package and markings for ease of identification
  • Polyester plug to help prevent overfill
  • Accurate ±2% at full volume (excluding 1 and 2 mL)
Graduation alignment system
The pipet graduation alignment system is a fast and simple way to bring graduations to your line of sight. Simply pop open or peel back the top of the pipet package and line up the pipettor before completely removing the pipet from its wrapping. When you remove the pipet from its package, the graduations should face you every time.
Order Info
Sono disponibili quattro tipi di confezioni resistenti alla contaminazione: avvolte singolarmente in carta/plastica termoformata, avvolte singolarmente in avvolgimento termoformato interamente in plastica Advantage, multipack in sacchetti e confezionate in stock
Compliance
Calibrate per l'erogazione/blow-out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±3%
Coefficiente di variazione 0.015
Materiale Polistirene
Graduato
Graduazioni 0.01 ml
Graduazioni negative 0.8 ml
Stile punta Standard
Tipo di imballaggio Confezioni singole
Volume (sistema imperiale) 0.02 oz.
Colore Verde
Volume (sistema metrico) 2 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso