Learn More
Falcon™ Pipette sierologiche, pezzi sfusi
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10151351 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 ml
0.25 ml
Graduazioni negative:
0.4 ml
0.8 mL
2.5 ml
3 ml
7 ml
Colore:
Blu
Giallo
Green
Rosso
Viola
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 10151351
Marca: Falcon™ 357515
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le pipette codificate a colori agevolano la selezione del formato corretto. Le pipette sierologiche Corning™ Falcon™ confezionate in stock sono ideali per colture tissutali o soluzioni atossiche.
  • Polystyrene, disposable pipets for tissue culture, bacteriological, and research applications
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Noncytotoxic, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL
  • BSE/TSE-free
  • Negative graduations for extra capacity
  • Reverse graduations (except 1 mL)
  • Color-coded package and markings for ease of identification
  • Polyester plug to help prevent overfill
  • Accurate ±2% at full volume (excluding 1 and 2 mL)
Graduation alignment system
The pipet graduation alignment system is a fast and simple way to bring graduations to your line of sight. Simply pop open or peel back the top of the pipet package and line up the pipettor before completely removing the pipet from its wrapping. When you remove the pipet from its package, the graduations should face you every time.
Compliance
Calibrate per l'erogazione/blow-out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±3%
Coefficiente di variazione 0.015
Materiale Polistirene
Da utilizzare con (applicazione) Per colture di tessuti o soluzioni atossiche
Graduato
Graduazioni 0.25 ml
Graduazioni negative 7 ml
Stile punta Standard
Tipo di imballaggio Sfusi
Colore Viola
Volume (sistema metrico) 25 ml
Monouso