Learn More
Falcon™ Capsule per coltura di tessuti standard
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11527411 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Area di coltura:
21.29 cm2
58.95 cm2
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
6 to 7 mL
Da 16 a 17.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 11527411
Marca: Falcon™ 353002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Superfici piatte in polistirene otticamente trasparenti per una visualizzazione al microscopio senza distorsione delle cellule. Piastre per colture di tessuti standard Corning Falcon™ compatibili con la maggior parte di cellule adesione-dipendenti.
  • Chimica di superficie uniforme grazie al trattamento mediante plasma sotto vuoto che favorisce l'adesione cellulare
  • Facilità di manipolazione con piastre di piccole dimensioni grazie all'esclusivo design Easy-Grip
  • Apirogeno
  • Sterilizzato con irradiazione gamma
  • Confezione in sacchetti a strappo di grado medicale
  • Polistirene vergine ad elevata trasparenza
Order Info
Confezione da 20 per custodia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 7 mL (Well)
Colore Clear
Area di coltura 21.29 cm2
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Cell Culture Petri Dish
Volume (sistema metrico) di lavorazione 6 to 7 mL
N. per custodia 500/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm