Learn More
Falcon™ Capsule per coltura di tessuti standard
Superfici piatte in polistirene otticamente trasparenti per una visualizzazione al microscopio senza distorsione delle cellule. Piastre per colture di tessuti standard Corning Falcon™ compatibili con la maggior parte di cellule adesione-dipendenti.
180.49€ - 301.27€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Polystyrene |
Forma | Round |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10212951
|
Falcon™
353003 |
Da 16 a 17.5 ml | 58.95 cm2 |
180.49€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11527411
|
Falcon™
353002 |
6 to 7 mL | 21.29 cm2 |
301.27€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Chimica di superficie uniforme grazie al trattamento mediante plasma sotto vuoto che favorisce l'adesione cellulare
- Facilità di manipolazione con piastre di piccole dimensioni grazie all'esclusivo design Easy-Grip
- Apirogeno
- Sterilizzato con irradiazione gamma
- Confezione in sacchetti a strappo di grado medicale
- Polistirene vergine ad elevata trasparenza
Order Info
Confezione da 20 per custodia.
Specifica
Flat | |
Polystyrene | |
Sterile | |
Cell Culture Petri Dish |
Clear | |
Round | |
Cell Culture | |
20/Pk. |