Learn More
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari
Fabbricate in polistirene vergine otticamente trasparente per osservare il campione o le cellule al loro interno. Fiasche trattate per colture cellulari Corning™ Falcon™ caratterizzate da trattamento per colture di tessuti al plasma in vuoto per offrire una superficie di crescita uniforme.
Marca: Falcon™ 355000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.93000kg
Descrizione
- Secure stacking provides stability from accidental tips or spills
- Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/ mL
- Volumetric graduations and writing patch
- Growth area and volume are nominal
Specifica
20.2 oz. | |
600 ml | |
Per adesione e crescita cellulare potenziate | |
40/Cs. | |
Rettangolare | |
Sterile | |
Plug Seal |
Polietilene | |
Polistirene | |
Canted | |
5/Pk. | |
TC-Treated | |
Rectangular | |
150 cm2 |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.