Learn More
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari
Fabbricate in polistirene vergine otticamente trasparente per osservare il campione o le cellule al loro interno. Fiasche trattate per colture cellulari Corning™ Falcon™ caratterizzate da trattamento per colture di tessuti al plasma in vuoto per offrire una superficie di crescita uniforme.
Marca: Falcon™ 353024
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.30900kg
Descrizione
- Secure stacking provides stability from accidental tips or spills
- Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/ mL
- Volumetric graduations and writing patch
- Growth area and volume are nominal
Specifica
8.45 oz. | |
250 ml | |
Per adesione e crescita cellulare potenziate | |
100/Cs. | |
Rettangolare | |
Sterile | |
Plug Seal |
Polietilene | |
Polistirene | |
Straight | |
5/Pk. | |
TC-Treated | |
Rectangular | |
75 cm2 |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.