Learn More
Abnova™ FAM50A Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3718794
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16173302
Marca: Abnova™ H00009130P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH00028
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 9130
Peso molecolare 63.03
Nome FAM50A (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MAQYKGAASEAGRAMHLMKKREKQREQMEQMKQRIAEENIMKSNIDKKFSAHYDAVEAELKSSTVGLVTLNDMKAKQEALVKEREKQLAKKEQSKELQMKLEKLREKERKKEAKRKISSLSFTLEEEEEGGEEEEEAAMYEEEMEREEITTKKRKLGKNPDVDTSFLPDRDREEEENRLREELRQEWEAKQEKIKSEEIEITFSYWDGSGHRRTVKMRKGNTMQQFLQKALEILRKDFSELRSAGVEQLMYIKEDLIIPHHHSFYDFIVTKARGKSGPLFNFDVHDDVRLLSDATVEKDESHAGKVVLRSWYEKNKHIFPASRWEPYDPEKKWDKYTIR
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene 9F/DXS9928E/HXC-26/XAP5
Nome comune FAM50A
Simbolo del gene FAM50A
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution