Learn More
Famciclovir, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200102050
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16423357
Marca: Medchem Express HY17426
MedChemExpress Famciclovir(BRL 42810) is a guanine analogue antiviral drug used for the treatment of various herpesvirus infections.
Famciclovir(BRL 42810) is a guanine analogue antiviral drug used for the treatment of various herpesvirus infections.
Specifica
Materiale o nome chimico Famciclovir
CAS 104227-87-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H19N5O4
Quantità 50 mg
Sinonimo BRL 42810
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.21 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (155.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=C2N=CN(CCC(COC(C)=O)COC(C)=O)C2=N1
Molecular Weight (g/mol) 321.33
Peso formulazione 321.33
Percent Purity 99.97%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.