Learn More
Hellma™ Far UV Quartz Fluorescence Cuvette Single Cells
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Fluorescence Cuvette Single Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 0.1 mL |
| Materiale | Far UV Quartz |
| Quantità | 1Each |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |