Learn More
FAS Monoclonal Antibody (OTI2C2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA506937S
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 17556612
  • 242.00€ / 30µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
FAS Monoclonal antibody specifically detects FAS in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
FAS
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q13651
Mouse
Affinity chromatography
RUO
3587
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Western Blot
OTI2C2
Unconjugated
Il10ra
AI196731; ALPS1A; APO1; APO-1; Apo1 antigen; Apo-1 antigen; APO-1 cell surface antigen; Apo-1 Fas; apoptosis antigen 1; apoptosis signaling receptor FAS; apoptosis-mediating surface antigen FAS; APT1; CD95; CD95 antigen; FAS; Fas (TNF receptor superfamily member 6); Fas (TNF receptor superfamily member); Fas (TNF receptor superfamily, member 6); Fas AMA; Fas antigen; Fas antigen (ATP1); Fas cell surface death receptor; Fas receptor; FAS1; FASLG receptor; FASTM; lpr; lymphoproliferation; OTTHUMP00000020045; OTTHUMP00000020046; OTTHUMP00000020051; OTTHUMP00000059646; TNF receptor superfamily member 6; TNFR6; Tnfrsf6; tumor necrosis factor receptor superfamily member 6; tumor necrosis factor receptor superfamily member 6; tumor necrosis factor receptor superfamily member 26; Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 6
Full length human recombinant protein of human IL10RA produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.