Learn More
Testo™ Fast-action Immersion/Penetration Probe
Codice prodotto. 10163053
Click to view available options
Lunghezza sonda (sistema metrico):
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10163053
Marca: Testo™ 0602 2693
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Include Immersion/Penetration Probe, 5 dia. x 60mm L Probe Shaft, 1.5 dia. x 40mm L Probe Shaft Tip, 1.2m L Cable, –60 to 800°C Measuring Range, 3 sec. Response Time, For Temperature Measurements in Pastes and Semi-solid Media, in Liquids and in the Air.
Certificazione/Conformità EN 60584-2
Da utilizzare con (applicazione) Temperature Measurements in Pastes and Semi-solid Media, in Liquids and in the Air
Tempo di risposta 3 sec.
Temperature Range (Metric) -60°C to +800°C
Lunghezza sonda (sistema metrico) 60 mm