Learn More
Testo™ Fast-action Surface Probe
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
80 mm
115 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Include | Fast-action Surface Probe, 5 dia. x 80mm L Probe Shaft, 12 dia. x 50mm L Probe Shaft Tip, 1.2mm L Cable, –60 to 300°C Measuring Range, 3sec. Response Time, For Detection of Thermal Bridges in Walls |
| Certificazione/Conformità | EN 60584-2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Detection of thermal bridges in walls |
| Tempo di risposta | 3 sec. |
| Temperature Range (Metric) | -60°C to +300°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 80 mm |