Learn More
Testo™ Fast-action Surface Probe
Codice prodotto. p-8010237
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
80 mm
115 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10221013
Marca: Testo™ 0602 0393
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Include Fast-action Surface Probe, 5 dia. x 115mm L Probe Shaft, 12mm dia. Probe Shaft Tip, 1.2mm L Cable, –60 to 300°C Measuring Range, 3sec. Response Time, For Detection of Thermal Bridges in Walls
Da utilizzare con (applicazione) Detection of thermal bridges in walls
Tempo di risposta 3 sec.
Temperature Range (Metric) -60°C to +300°C
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm