Learn More
Epredia™ Fast Flex™ Holding Solution
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5L
2.5 gal.
Dimensione della confezione:
5L
Pezzo
Descrizione
- Place cassettes in holding solution for at least 20 minutes prior to loading on the processor
- Compatible with 10% Neutral Buffered Formalin and other fixatives
Specifica
Specifica
| Quantità | 2.5 gal. |