Learn More
Epredia™ Fast-Flex™ Processing Reagents
Codice prodotto. p-4532386 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Xylene-free Clearant
Dimensione della confezione:
3 sets
Codice prodotto. 12510007
Marca: Epredia™ 9802
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Improve the quality of processed tissue with these processing reagents, which can either be ordered with a xylene-based or a xylene-substitute-based clearant.
  • Reduces Tissue processing time by 80%
  • Decreases the amount of reagents used up to 75%
  • Simplifies reagent management by eliminating the need to rotate reagents
  • Compatible with H&E, IHC, Special Stains and In situ
Includes:
One 5L bottle each: Fixative (Solution 1), Dehydrant (Solution 2) and Clearing Reagent (Solution 3).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Xylene-free Clearant