Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, solo fondo piano
Codice prodotto. p-146987 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
80 mL
120 mL
150 mL
300 mL
600 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15143025
Marca: Labconco™ 7542600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Per il fissaggio dei matracci agli attacchi per valvole di liofilizzatori sono richiesti gli adattatori
High-strength borosilicate glass bottom to withstand extreme temperatures and high vacuum.
High-strength borosilicate glass bottom to withstand extreme temperatures and high vacuum
  • Con imboccatura larga per agevolare il caricamento veloce e pulito
  • Fondo piatto che riduce versamenti e offre un migliore bilanciamento
  • Le fiasche dovrebbero essere riempite per non più di un terzo del loro volume così da ottenere la massima area di superficie e assicurare un'efficiente liofilizzazione
  • Coperture, fondi e carta da filtro disponibili separatamente come componenti di ricambio
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 2.32 in.
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Altezza (sistema metrico) 14.5 cm
Product Type Flask
Peso (sistema imperiale) 1.5 libbre
Monouso Reusable
Mouth Style Wide
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 5.9 cm
Peso (sistema metrico) 0.7 kg